missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LAG-3 Antibody (ieramilimab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™

Code produit 30046613 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30046613 1 mg 1mg
30044208 50 μg 50µg
30047380 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30046613 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP3288461mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LAG-3
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone ieramilimab
Conjugué Unconjugated
Formule Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Numéro d’ordre du gène P18627
Alias de gène CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Espèces hôtes Human
Immunogène LAG3/ CD223
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3902
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Forme Purified
Isotype IgG4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.