missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (OTI8F6), DyLight 594, Novus Biologicals™

Code produit 18498134 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18498134 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18498134 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271112DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LAG-3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI8F6
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This LAG-3 Antibody (OTI8F6) was developed from human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 66-332 of human LAG3 (NP_002277) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3902
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.