Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
L’exonucléase Lambda est une exodésoxyribonucléase hautement processive qui digère de manière sélective le brin 5'-phosphorylé de l’ADN double brin dans le sens 5' vers 3'.
113.00€ - 422.00€
Spécification
Concentration | 10 U/μl |
---|---|
Enzymes | Exonucléase |
Type de produit | Exonucléase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10520081
|
Thermo Scientific™
EN0561 |
1000 U |
113.00€
1000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10344530
|
Thermo Scientific™
EN0562 |
5000 U |
422.00€
5000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’exonucléase lambda Thermo Scientific est une exodésoxyribonucléase 5'→3' hautement processive. Elle digère sélectivement le brin 5'-phosphorylé de l’ADN double brin. L’enzyme présente une faible activité sur l’ADN à simple brin et l’ADN non phosphorylé, n’a aucune activité sur les entailles et a une activité limitée sur les lacunes de l’ADN.
Points clés
- Actif dans les tampons PCR Thermo Scientific
Spécification
10 U/μl | |
Exonucléase | |
Exonucléase |