Learn More
Corning™ Pipeteur 12 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
- Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
- Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
- Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
- Précision (%) ±12 à ±1,5
- Précision (%) <6,0 à <0,7
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO17025 |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Pointe de pipettes universelle |
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Lambda Plus |
Type | Pipette multicanaux |
Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
Surveillance UV | Oui |
Garantie | 3 ans |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pipeteur 12 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu