Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Extincteur
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 816881
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02100kg
Code produit. 15614357
  • 7.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
250 mm
250 mm
Carré
Blanc sur rouge
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier