Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Extincteur
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 13.45€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Product Code | Brand | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
15694347
|
Brady™
816878 |
100 mm | 100 mm |
4.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604357
|
Brady™
816879 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15614357
|
Brady™
816881 |
250 mm | 250 mm |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15624357
|
Brady™
816883 |
315 mm | 315 mm |
12.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15634357
|
Brady™
816884 |
400 mm | 400 mm |
13.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |