Learn More
Laminin beta 3 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498294 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498294 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498294 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335175JF669
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Laminin beta 3 Polyclonal antibody specifically detects Laminin beta 3 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Laminin beta 3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BM600-125KDA, Epiligrin subunit bata, FLJ99565, Kalinin B1 chain, Kalinin subunit beta, kalinin-140kDa, LAM5, Laminin 5, Laminin B1k chain, laminin S B3 chain, laminin subunit beta-3, laminin, beta 3, laminin, beta 3 (nicein (125kD), kalinin (140kD), BM600 (125kD)), Laminin-5 subunit beta, LAMNB1, Nicein subunit beta, nicein-125kDa
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 762-1004 of human Laminin beta 3 (NP_000219.2).,, Sequence:, QQACSRGACYPPVGDLLVGRTRFLRASSTCGLTKPETYCTQYGEWQMKCCKCDSRQPHNYYSHRVENVASSSGPMRWWQSQNDVNPVSLQLDLDRRFQLQEVMMEFQGPMPAGMLIERSSDFGKTWRVYQYLAADCTSTFPRVRQGRPQSWQDVRCQSLPQRPNARLNGGKVQLNLMDLVSGIPATQSQKIQEVGEITNLRVNFTRLAPVPQR
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3914
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG