Learn More
Laminin gamma 1 Antibody (LAMC1/3162), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Code produit 18366516 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366516 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18366516 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314109AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.40€
    615.30€ / 0.1mL
    Économisez 85.10€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Laminin gamma 1 Monoclonal specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Laminin gamma 1
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone LAMC1/3162
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Murine EHS laminin preparation
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3915
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus