missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin gamma 1 Antibody (SR1311), Novus Biologicals™

Code produit 18692325 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18692325 100 μg 100µL
18621484 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18692325 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321953100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Laminin gamma 1
Applications Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone SR1311
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Laminin gamma 1 (Uniprot #: P11047, Q5VYE7, Q6NVY8)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3915
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.