missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP-1/CD107a Antibody (CL3484) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Code produit 30287615 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30287615 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30287615 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259780AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

LAMP-1/CD107a Monoclonal antibody specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LAMP-1/CD107a
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL3484
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11279, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cholesterol Metabolism, Endosome Markers, Glycobiology, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3916
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.