missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP-1/CD107a Antibody (LY1C6), Novus Biologicals™

Code produit 18587310 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18587310 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18587310 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB100195225ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human, Mouse, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Electron Microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LAMP-1/CD107a
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone LY1C6
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Electron Microscopy 1:10-1:500
Formule PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P14562
Alias de gène CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Symboles de gène(s) LAMP1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Rat liver lysosomal membrane preparations
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3916
Spécificité du test Detects approx 120kDa.
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.