Learn More
LAMP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène LAMP1
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16876765
Afficher les documents
Proteintech
55273-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16866765
Afficher les documents
Proteintech
55273-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Lysosomes are membrane-bound vacuoles which play a critical role in cellular metabolism. These organelles participate in endocytosis, the synthesis and assembly of acid hydrolases, act as sites for digestion of foreign materials and for specialized autolytic cellular processes. Membrane-associated glycoproteins have an important role in normal lysosomal function. Lamp1, also known as lysosome associated membrane protein 1, is a heavily glycosylated membrane protein of the lysosome. It contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail.
Spécification
Spécification
LAMP1
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P11279
3916
Peptide
Primary
-20°C
LAMP1
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD107a, LAMP 1, LAMP1, LAMPA, LGP120
LAMP1
IgG
Antigen Affinity Chromatography