Learn More
Solution de lanthane pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Catalog Number 12957373
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
acide nitrique
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
acide nitrique
O[N+]([O-])=O
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Concentration 10mg/L
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Solvant ou matrice HNO3