Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis.
1318.00€ - 17000.00€
Spécification
Excitation / émission 340/490, 520 nm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10476768
Afficher les documents
Invitrogen™
PV5863
25 μg
1318.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10326318
Afficher les documents
Invitrogen™
PV5895
1 mg
17000.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity. The Elite Tb-anti-HIS-tag antibody is a specialized antibody with a broader HIS-tag binding performance than our traditional Tb-anti-HIS-tag antibody.
Spécification
Spécification
340/490, 520 nm
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.