Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
1220.00€ - 10940.00€
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
10013954
|
Thermo Scientific™
PV5692 |
25 μg |
1220.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
10003624
|
Thermo Scientific™
PV5696 |
1 mg |
10940.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate. For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.