Learn More
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
4160.00€ - 20370.00€
Spécification
Antigène Ser/Thr kinases
Classification Monoclonal
Conjugué Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
État réglementaire RUO, RUO
Primaire ou secondaire Primary
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10033904
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV5128
25 μg
4160.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
10083614
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV5129
1 mg
20370.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways. The LanthaScreen™ antibody detects the phosphorylation of p53 at Ser15 by a range of kinases including DNA-PK, ATM, and ATR.
For use in combination with the Fluorescein-p53 (Ser15) peptide substrate (PV5132) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spécification
Spécification
Ser/Thr kinases
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Primary
150kDa
Monoclonal
RUO, RUO
Terbium-labeled p53 (pSer15) antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
1 Each
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.