Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
834.00€ - 11580.00€
Spécification
Contenu et stockage | Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
---|---|
Conjugué | Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) |
Gamme de produits | LanthaScreen™ |
Excitation / émission | 340/490, 520 |
Réactivité | Chèvre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10666255
|
Thermo Scientific™
PV3772 |
1 mg |
11580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10369244
|
Thermo Scientific™
PV3770 |
25 μg |
834.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Réactif général utilisé pour le développement de dosage : cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de chèvre.
- Convient particulièrement au développement des dosages lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre
- Convient aussi lorsqu’il n’est pas possible de marquer un anticorps primaire directement au terbium
Spécification
Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
LanthaScreen™ | |
Chèvre | |
Dry Ice |
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) | |
340/490, 520 | |
Point final |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.