Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-p-c-jun (pSer73) Antibody
For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
4355.00€ - 21130.00€
Spécification
Conjugué Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Excitation / émission 340/490, 520
Gamme de produits LanthaScreen™
Réactivité Human
Affichage End Point
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10073854
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PV4449
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10155164
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PV4450
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • A part of the activating protein-1 (AP-1) transcription factor, c-Jun is phosphorylated at Ser73 by members of the JNK family
  • For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spécification
Spécification
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
LanthaScreen™
End Point
Ser/Thr Kinases
340/490, 520
Human
Dry Ice
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.