missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAP (TGF-beta 1) Antibody (27232), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2463PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LAP (TGF-beta 1) Monoclonal antibody specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| LAP (TGF-beta 1) | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 27232 | |
| Flow Cytometry | |
| CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human LAP (TGF-beta 1), Leu30-Arg278 (Cys33Ser), Accession # P01137 | |
| 0.5 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 7040 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu