missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ LASS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-30898-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LASS1 Polyclonal antibody specifically detects LASS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| LASS1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot : 1-5 μg/mL | |
| CerS1, LAG1 homolog, ceramide synthase 1, LAG1 longevity assurance homolog 1, LAG1MGC90349, longevity assurance (LAG1, S. cerevisiae) homolog 1, Longevity assurance gene 1 protein homolog 1, Protein UOG-1, UOG1LAG1 longevity assurance homolog 1 (S. cerevisiae), upstream of GDF1 | |
| Synthetic peptide derived from the human LASS1 protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Phosphate buffered saline | |
| Rabbit | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| 10715 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu