missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lass5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18558632 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18558632 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18558632 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1769640.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Lass5 Polyclonal specifically detects Lass5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lass5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène NP_671723
Alias de gène CerS5, FLJ25304, LAG1 homolog, ceramide synthase 5, LAG1 longevity assurance homolog 5, LAG1 longevity assurance homolog 5 (S. cerevisiae), MGC45411, Trh4
Symboles de gène(s) CERS5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human LASS5. The immunogen is located within the first 50 amino acids of LASS5. Amino Acid Squence: EGPADGYGYPRGRH
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 91012
Spécificité du test Multiple isoforms of LASS5 are known to exist. This antibody is predicted not to cross-react with the highly homologous LASS6.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.