missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAT Antibody (661002), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB63341M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LAT Monoclonal antibody specifically detects LAT in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| LAT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 661002 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36 | |
| E. coli-derived recombinant human LAT, His30-Gln113, Accession # O43561 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction | |
| 27040 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu