Learn More
Euro Protection™ Gants en latex non poudrés
Click to view available options
Dimensions:
6
8
10
12
Description
- Étanches
- Bonne dextérité
- Confort et flexibilité
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN374-1:2016K(3/6)TYPE C EN374-5:2016 EN420 |
Jetable | Oui |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 6 |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur (métrique) | 0,125 mm |
À utiliser avec (application) | Object handling, food industry, paint, solvent, liquid (non-toxic), assembly, cleaning, hospital environments (laboratory) |
Quantité | 100/Pk |