missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Latexin Antibody (OTI1E10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-72069CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Latexin Monoclonal antibody specifically detects Latexin in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Spécification
| Latexin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ECIMUM, Endogenous carboxypeptidase inhibitor, latexin, TCIProtein MUM, Tissue carboxypeptidase inhibitor | |
| Full length human recombinant protein of human LXN(NP_064554) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 56925 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF | |
| OTI1E10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu