Learn More
Layilin Antibody (MM0448-4F33), DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18048138 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048138 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18048138 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP211767R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.96€
    596.40€ / 0.1mL
    Économisez 79.56€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Layilin
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MM0448-4F33
Conjugué DyLight 550
Dilution Western Blot, ELISA
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène FLJ30977, FLJ31092, layilin
Symboles de gène(s) LAYN
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant Layilin
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 143903
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2