Learn More
Merck Filtres à membrane LCR en PTFE hydrophile
Filtration de liquides aqueux sans aucun agent humidifiant
Marque:  Merck FHLC02500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10208400
  • 520.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
La membrane LCR est une membrane en PTFE hydrophile non renforcée compatible avec tous les solvants HPLC couramment utilisés. La membrane subit un processus de traitement spécial pour éliminer toutes les substances extractibles résiduelles, en veillant à ce qu’elle n’ajoute rien à vos solvants HPLC, ce qui permet d’obtenir des résultats d’analyse plus clairs.
Caractéristiques et avantages :
  • La membrane hydrophile peut être utilisée pour filtrer les liquides aqueux sans humidification préalable
  • La membrane ultra-propre n’ajoute pas de substances extractibles à vos échantillons ou solvants
 Applications :
Filtration en phase mobile HPLC ; Clarification des acides, des bases et des solutions de protéines diluées ; Isolement de l’ARN
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Blanc
PC
Non stérile
Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogènes ; clarification de propulseurs ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement d’ARN ; clarification de solutions aqueuses ou organique avant l’analyse chromatographique
100Pack
0,14 mm
Hydrophile
25 mm
9 à 13,2 psi
Filtre à tamis
0,45 μm
60 mL/min x cm2
Hydrophile
100 / boîte
Membranes filtrantes
25 mm