Learn More
Merck Filtres à membrane LCR en PTFE hydrophile
Filtration de liquides aqueux sans aucun agent humidifiant
368.00€ - 992.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 9 à 13,2 psi |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10208400
|
Merck
FHLC02500 |
25 mm |
520.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616171
|
Merck
FHLC01300 |
13 mm |
368.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359510
|
Merck
FHLC04700 |
47 mm |
992.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En résine de PTFE non laminé
- Disques découpés hydrophiles blancs pour l’élimination des particules de plus de 0,5 μm
- Utilisation avec tous les solvants HPLC courants
- Ne contamine pas l’échantillon avec les substances extractibles
- Temps d’humidification : < 5 secondes
- Épaisseur : 5,5 mil (0,14 mm) max.
Applications :
- Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
- Clarification des agents propulseurs
- Analyse des fluides hydrauliques
- Isolement d’ARN
- Clarification des solutions aqueuses ou organiques avant une analyse chromatographique
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PC | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogènes ; clarification de propulseurs ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement d’ARN ; clarification de solutions aqueuses ou organique avant l’analyse chromatographique | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hydrophile |
9 à 13,2 psi | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes |