Learn More
Merck Filtres à membrane LCR en PTFE hydrophile
Filtration de liquides aqueux sans aucun agent humidifiant
Marque: Merck FHLC01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05828kg
Description
La membrane LCR est une membrane en PTFE hydrophile non renforcée compatible avec tous les solvants HPLC couramment utilisés. La membrane subit un processus de traitement spécial pour éliminer toutes les substances extractibles résiduelles, en veillant à ce qu’elle n’ajoute rien à vos solvants HPLC, ce qui permet d’obtenir des résultats d’analyse plus clairs.
Caractéristiques et avantages :
- La membrane hydrophile peut être utilisée pour filtrer les liquides aqueux sans humidification préalable
- La membrane ultra-propre n’ajoute pas de substances extractibles à vos échantillons ou solvants
Applications :
Filtration en phase mobile HPLC ; Clarification des acides, des bases et des solutions de protéines diluées ; Isolement de l’ARN
Specifications
Non autoclavable | |
Blanc | |
PC | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogènes ; clarification de propulseurs ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement d’ARN ; clarification de solutions aqueuses ou organique avant l’analyse chromatographique | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hydrophile | |
13 mm |
9 à 13,2 psi | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
13 mm |