Learn More
Huenersdorf™ LDPE Straight Spout Connectors
These straight spouts with shut-off function provide sleeve connections at both ends for connecting hoses.
4.18€ - 5.14€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Pression | 0,4 bar |
Température (métrique) | De −20° à +70°C |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10675015
|
Huenersdorf™
522100 |
10 mm |
4.18€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10788105
|
Huenersdorf™
522200 |
13 mm |
5.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of fracture-proof and food-safe polyethylene (LDPE)
- Very resistant to acids, alkalis and other chemicals
- Pressure resistant up to 0.4 bar
- Unventilated
- Natural color
- Temperature resistant from −20° to +70°C
Spécification
PEBD | |
0,4 bar | |
De −20° à +70°C |