Learn More
Gilac™ Blanc Bac Plat
Bac plat blanc multi-usages. Large plage de température d'utilisation.
Marque: Gilac™ G154221
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
- Bac plat blanc multi-usages
- Large plage de température d'utilisation : de -40°C à +90°C
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable avec couvercle
Spécification
Plateau | |
Blanc | |
0.8 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
Stackable | |
347 x 230 x 70 mm ; dimensions internes du fond : 280 x 165 x 67 mm | |
230 mm | |
0.57 lb. |
HDPE | |
Rectangulaires | |
3 l | |
Réfrigérateur | |
Couvercle | |
1200/palette | |
347 mm | |
70 mm | |
0,26 kg |