Learn More
Sulfure de plomb(II), Pb 82 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de plomb(II) est utilisé comme semi-conducteur. Utilisé dans les appareils électroniques et capteurs IR.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,00086 g/l) et l’acide. Non soluble dans l’alcool et l’hydroxyde de potassium.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le sulfure de plomb(II) est utilisé comme semi-conducteur. Utilisé dans les appareils électroniques et capteurs IR.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,00086 g/l) et l’acide. Non soluble dans l’alcool et l’hydroxyde de potassium.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead (II) sulfide |
Point de fusion | 1114°C |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN3077 |
Merck Index | 14,5421 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide. |
Nom IUPAC | λ²-lead(2+) sulfanediide |
Poids de la formule | 239.25 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pb 82% min. |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfure de plomb
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .