Learn More
Solution étalon de plomb, pour AAS, 1 mg/ml de Pb dans 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Acros 196071000
Code nomenclature Nacres: NA.24
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.10200kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpecifications
Lead standard solution | |
1 mg/ml Pb in 2% HNO3 | |
Flacon en plastique | |
Marron à rouge ou vert | |
MFCD00011153 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de plomb (2+) | |
24924 | |
331.21 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Poudre ou cristaux |
997 to 1003μg/ml of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C) | |
10099-74-8,7697-37-2,7732-18-5 | |
100 mL | |
N2O6Pb | |
15, 5469 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
SAA | |
-3.0°C | |
1.02 |
Safety and Handling
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.