missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEF1 Antibody (LEF1/341R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18528162 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18528162 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18528162 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308435AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

LEF1 Monoclonal antibody specifically detects LEF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LEF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone LEF1/341R
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp586H0919, FLJ46390, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, T cell-specific transcription factor 1-alpha, TCF1-alpha, TCF1ALPHA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa100-200) of human LEF1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9UJU2)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51176
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.