missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody (803420), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8240APCCY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Lgr5/GPR49 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 803420 | |
| Flow Cytometry | |
| FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 | |
| E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49, Lys375-Pro547, Accession # Q9Z1P4 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 8549 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu