missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ LHR Antibody (LHCGR/7399) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-26966PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| LHR | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor | |
| Recombinant fragment (around aa 100-300) of human LHR protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Caveolae Markers, GPCR | |
| 3973 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LHCGR/7399 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu