Learn More
Gilac™ Lid for 120 L Pole Bag Holder
Lid for 120 L Pole Bag Holder is available in 5 colors to make selective sorting easier. When operated manually, lid remains open on its own. May also be opened and closed using the pedal.
9.73€
Spécification
Type de produit | Bag Holder Cover |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec (application) | Covers Bag Holders |
À utiliser avec (équipement) | Bag Holder |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17928551
|
Gilac™
G710124 |
Red |
9.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17958721
|
Gilac™
G710121 |
White |
9.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17938951
|
Gilac™
G710122 |
Blue |
9.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17928571
|
Gilac™
G710123 |
Green |
9.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17948631
|
Gilac™
G710125 |
Yellow |
9.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Available in 5 colors to make selective sorting easier.
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
Spécification
Bag Holder Cover | |
Reusable | |
Bag Holder | |
Polyethylene | |
484 mm |
Not Autoclavable | |
Covers Bag Holders | |
Lid | |
19.1 in. |