missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 1163 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
69.10€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Couleur | Blanc, Bleu clair |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15677147
|
Abeba™
1163/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687147
|
Abeba™
1163/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697147
|
Abeba™
1163/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607157
|
Abeba™
1163/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617157
|
Abeba™
1163/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627157
|
Abeba™
1163/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637157
|
Abeba™
1163/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647157
|
Abeba™
1163/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657157
|
Abeba™
1163/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir lisse
- Blanc/bleu clair
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3558)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuir | |
PUR |
Blanc, Bleu clair | |
Antidérapant | |
1163 |