missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIN-41/TRIM71 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18588563 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18588563 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18588563 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1762810.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

LIN-41/TRIM71 Polyclonal specifically detects LIN-41/TRIM71 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LIN-41/TRIM71
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène NP_001034200
Alias de gène LIN41, LIN-41, tripartite motif containing 71, tripartite motif-containing protein 71
Symboles de gène(s) TRIM71
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TRIM71. The immunogen is located within amino acids 680 - 730 of TRIM71. Amino Acid Squence: CGEKGTKNGQFNYPWD
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131405
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.