Learn More
Lipase A Antibody (9G7F12) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497931 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497931 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327914MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mouse Monoclonal Antibody
Lipase A Monoclonal specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA, Serum, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Lipase A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 9G7F12
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3988
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a