missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipoprotein Lipase/LPL Antibody (OTI3A10), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18100173 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18100173 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100173 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271178IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Lipoprotein Lipase/LPL Monoclonal specifically detects Lipoprotein Lipase/LPL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lipoprotein Lipase/LPL
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI3A10
Conjugué DyLight 755
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EC 3.1.1, HDLCQ11, LIPDEC 3.1.1.34, lipoprotein lipase
Symboles de gène(s) LPL
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 28-475 of human Lipoprotein Lipase/LPL (NP_000228) produced in HEK293T.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4023.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.