missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIR-6/LILRA1 Antibody (356316) [PE], Novus Biologicals™

Code produit 30746384 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30746384 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30746384 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3085P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

LIR-6/LILRA1 Monoclonal antibody specifically detects LIR-6/LILRA1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LIR-6/LILRA1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 356316
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CD85 antigen-like family member I, CD85i, CD85i antigen, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1, LIR-6Leukocyte immunoglobulin-like receptor 6, LIR6MGC126563
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA1/CD85i/LIR-6, Pro17-Asn461, Accession # O75019
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11024
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.