missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIR-8/CD85c/LILRB5 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18515071 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18515071 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18515071 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298702AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

LIR-8/CD85c/LILRB5 Polyclonal antibody specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LIR-8/CD85c/LILRB5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human LIR-8/CD85c/LILRB5.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10990
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.