Learn More
Novus Biologicals™ LIV-1/Zip6 Antibody (ladiratuzumAb) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | LIV-1/Zip6 |
|---|---|
| Clone | ladiratuzumAb |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30048636
|
Novus Biologicals™
NBP3-28849-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30046290
|
Novus Biologicals™
NBP3-28849-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30045605
|
Novus Biologicals™
NBP3-28849-100ug |
100 μg |
349.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LIV-1/Zip6 Monoclonal antibody specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| LIV-1/Zip6 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6 | |
| LIV-1/ SLC39A6 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| ladiratuzumAb | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q13433 | |
| 25800 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |