Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration jaune fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Le kit de coloration jaune fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
195.00€ - 510.00€
Spécification
Perméabilité cellulaire | Imperméable |
---|---|
Type de cellule | Cellule eucaryote |
Couleur | Jaune |
Description | Kit de coloration jaune fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm |
Méthode de détection | Fluorescence |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10083364
|
Invitrogen™
L34959 |
200 dosages |
403.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15533871
|
Invitrogen™
L34967 |
80 dosages |
195.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15561956
|
Invitrogen™
L34968 |
400 dosages |
510.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
- La coloration jaune fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée en raison de ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et des colorants qui présentent une excitation avec le laser bleu de 488 nm
- Le colorant réactif jaune fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 405 nm, mais il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
- Il présente une émission maximale de ∼ 570 nm, ce qui permet la récupération dans le deuxième ou troisième canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
Spécification
Imperméable | |
Jaune | |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Coloration jaune fixable de cellules mortes LIVE/DEAD™ | |
405 nm | |
Tube(s) | |
Température ambiante |
Cellule eucaryote | |
Kit de coloration jaune fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm | |
Test de viabilité | |
Coloration | |
570 nm | |
Pleine | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.