missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
LL-37 Monoclonal antibody specifically detects LL-37 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | LL-37 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | B-F57 |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | 18 kDa cationic antimicrobial protein, Antibacterial peptide FALL-39, CAP18, CAP-18, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, epididymis secretory sperm binding protein, FALL39, FALL-39, FALL-39 peptide antibiotic, hCAP-181, HSD26, LL37 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Human antimicrobial peptide LL-37. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?