Learn More
LMP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14544-1-AP-20UL
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 16873234
  • 145.00€ / 20µL
Description
The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the proteasome B-type family, also known as the T1B family, that is a 20S core beta subunit. This gene is located in the class II region of the MHC in the immunoproteasome. Proteolytic processing is required to generate a mature subunit.
Spécification
Spécification
LMP2
Polyclonal
Unconjugated
PSMB9
20S proteasome, beta1i, LMP2, Low molecular mass protein 2, Macropain chain 7, Proteasome chain 7, Proteasome subunit beta 1i, Proteasome subunit beta type 9, PSMB6i, PSMB9, RING12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16912, 24967, 5698
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P28065, P28076, P28077
Psmb9
LMP2 Fusion Protein Ag6048
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt