Läs mer
LMP7/PSMB8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Specifikationer
Antigène LMP7/PSMB8
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantité Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantité Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18111028
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-47395
0.1 mL
593.00€
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18654426
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-47395-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
LMP7/PSMB8 Polyclonal specifically detects LMP7/PSMB8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
LMP7/PSMB8
Polyclonal
Rabbit
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5696
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RPNLSPEEAYDLGRRAIAYATHRDS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
beta5i, D6S216E, EC 3.4.25.1, LMP7MGC1491, Low molecular mass protein 7, low molecular weight protein 7, Macropain subunit C13, Multicatalytic endopeptidase complex subunit C13, protease component C13, proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 8 (large multifunctionalpeptidase 7), proteasome catalytic subunit 3i, Proteasome component C13, proteasome subunit beta 5i, proteasome subunit beta type-8, Proteasome subunit beta-5i, proteasome subunit Y2, proteasome-related gene 7, PSMB5iD6S216, Really interesting new gene 10 protein, RING10proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 8 (large multifunctionalprotease 7), Y2
PSMB8
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.