Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleur de niveau
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Marque: Thermo Scientific™ CN509X7
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 9.07180kg
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Contrôleur de niveau à ultrasons
- Minimise la conduction et l’évaporation d’azote liquide
- L’indicateur facile à lire affiche en permanence le volume d’azote liquide, par incréments de 1/8
- Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent lorsque le niveau d’azote liquide est bas
Spécification
Moniteur de niveau | |
Localisateur 4 Plus | |
230 V |
2Appareil de mesure LN | |
Alarme |