Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleur de niveau
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Marque: Thermo Scientific™ CN509X1-70
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Locator et Locator Plus.
Contrôleur de niveau à ultrasons- Protégez vos échantillons biologiques grâce au contrôleur de niveau d'azote liquide le plus sophistiqué existant sur le marché Minimise de manière exceptionnelle l’évaporation d’azote liquide Indicateur facile à lire, affichage permanent du volume d'azote liquide, par incréments de 1/8 Alarmes visuelles et sonores signalant un niveau d'azote liquide bas
Spécification
Moniteur de niveau | |
Locator Jr. Plus | |
100 - 240 V |
2Appareil de mesure LN | |
Alarm |