missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LNX2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98102R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LNX2 Polyclonal antibody specifically detects LNX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| LNX2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 550 | |
| FLJ23932, FLJ38000, ligand of Numb protein X 2, ligand of numb-protein X 2, MGC46315, Numb-binding protein 2, PDZ domain containing ring finger 1, PDZ domain-containing RING finger protein 1, PDZRN1FLJ12933 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LNX2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Zinc Finger | |
| 222484 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu